missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(aR)-a-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride |
| CAS | 253337-60-9 |
| Molekylær formel | C22 H25 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (αR)-α-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N/c1-17-8-5-9-19(16-17)10-7-15-23-18(2)21-14-6-12-20-11-3-4-13-22(20)21/h3-6,8-9,11-14,16,18,23H,7,10,15H2,1-2H3/t18-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NCCCc1cccc(C)c1)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 3-(3-methylphenyl)-N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl] propan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.44 |
| Formel vægt | 303.1987 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?