Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AR-A 014418
Beskrivelse
Selective glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitor (IC50 = 104 nM). Exhibits specificity for GSK-3 over cdk2 and cdk5 (IC50 values are > 100 μM) and over 26 other kinases. Inhibits β-amyloid-mediated neurodegeneration in hippocampal slices.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR-A 014418 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 308.31 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.312 |