Få mere at vide
AR-9281, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16427137 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16427137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111151
MedChemExpress AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
AR9281 is a potent and selective inhibitor of soluble epoxide hydrolase (s-EH), with potential for the treatment of hypertension and type 2 diabetes.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AR-9281
CAS 913548-29-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H29N3O2
Mængde 5 mg
Synonym APAU
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (78.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1(C2)CC3CC2CC(C3)C1)NC4CCN(C(C)=O)CC4
Molekylvægt (g/mol) 319.44
Formel vægt 319.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation