missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AR 420626
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789136 5 mg
18746226 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789136 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6163/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

FFA3 agonist

AR 420626 is a FFA3 agonist (pEC50 = 5.74). Inhibits nicotine and serotonin induced changes in motility of isolated muscle strips from rat colon. Also suppresses serotonin-induced fecal output in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,5-Dichlorophenyl)-4-(furan-2-yl)-2-methyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide
CAS 1798310-55-0
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C21H18Cl2N2O3
Formel vægt Observed MW: 417.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.