En opløsning af dobbeltdestilleret phenol mættet med ultrarent vand (ca. 30%). MP Biomedicals™ Aquqphenol™ indeholder ingen antioxidanter eller tilsætningsstoffer og har en sur pH og kan bruges direkte til RNA-ekstraktion.
Aquaphenol™ har en sur pH og kan bruges direkte til RNA-ekstraktion.
Til DNA-ekstraktion kan pH hurtigt justeres til 7,5 eller 8.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.