Få mere at vide
Aquavan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aquavan |
| CAS | 258516-87-9 |
| Molekylær formel | C13H19Na2O5P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-[2,6-bis(1-methylethyl)phenoxy]methanol 1-(Dihydrogen phosphate) Disodium Salt, [2,6-Bis(1-methylethyl)phenoxy]methanol Dihydrogen Phosphate Disodium Salt, Aqavan Injection, Fospropofol Disodium, GPI 15715, Lusedra |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21O5P.2Na/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)17-8-18-19(14,15)16;;/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3,(H2,14,15,16);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCOP(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | disodium; [2,6-di(propan-2-yl)phenoxy]methylfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.24 |
| Formel vægt | 332.0765 |