Få mere at vide
Stuart™ Aquatron™ deionizer Hus og tilbehør
Artikelnummer. p-7184903
Type:
Deionisatorhus
Vægbeslag
Funktioner:
Dobbelt
Dobbelt kapacitet
Enkelt kapacitet
Ental
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16150921
Brand: Stuart™ 8024494
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stuart™ Aquatron™ deionisatorhus og tilbehør giver vand af god kvalitet til en overkommelig pris
  • Ydelse op til 60 liter/time
  • Lavpris engangspatroner
  • Farveændring indikerer harpiks tilstand med et øjeblik
  • Fritstående eller vægmonteres
  • Ideel som forbehandling til Aquatron™ vand stills
  • En enkel, bærbar deionisator, der giver vand af god kvalitet til en overkommelig pris
  • Engangs-ionbytterpatronerne skifter langsomt farve fra grøn til blå, efterhånden som de er udtømte, hvilket giver et hurtigt overblik over harpikstilstanden
  • Intet behov for ledningsevnemålere, batterier eller el-nettet
  • Leveres komplet med fleksibel slange til tilslutning til en hane og en stophane for at styre flowet
  • Kan seriekobles med Aquatron™ filter enten med en fleksibel slange eller den stive kobling (ALC), der fås som tilbehør
  • Ideel som forbehandling til Aquatron™ vanddille for at forhindre kalkopbygning og forbedre outputkvaliteten
  • Hus og ionbytterpatroner skal bestilles separat
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel som forbehandling til Aquatron™ Vand Stills
Inkluderer Farveændringsindikator viser harpikstilstanden med et øjeblik
Til brug med (udstyr) Aquatron Filter
Type Deionisatorhus
Funktioner Dobbelt kapacitet