Få mere at vide
Stuart™ Aquatron™ deionizer Hus og tilbehør
Type:
Deionisatorhus
Vægbeslag
Funktioner:
Dobbelt
Dobbelt kapacitet
Enkelt kapacitet
Ental
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ydelse op til 60 liter/time
- Lavpris engangspatroner
- Farveændring indikerer harpiks tilstand med et øjeblik
- Fritstående eller vægmonteres
- Ideel som forbehandling til Aquatron™ vand stills
- En enkel, bærbar deionisator, der giver vand af god kvalitet til en overkommelig pris
- Engangs-ionbytterpatronerne skifter langsomt farve fra grøn til blå, efterhånden som de er udtømte, hvilket giver et hurtigt overblik over harpikstilstanden
- Intet behov for ledningsevnemålere, batterier eller el-nettet
- Leveres komplet med fleksibel slange til tilslutning til en hane og en stophane for at styre flowet
- Kan seriekobles med Aquatron™ filter enten med en fleksibel slange eller den stive kobling (ALC), der fås som tilbehør
- Ideel som forbehandling til Aquatron™ vanddille for at forhindre kalkopbygning og forbedre outputkvaliteten
- Hus og ionbytterpatroner skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Aquatron Filter |
| Type | Vægbeslag |
| Funktioner | Ental |