Få mere at vide
Thermo Scientific™ AQUASIL™ C18 HPLC Columns
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
20 mm
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Ordreinfo
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 1 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 310 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |