Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 10783877 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Partikelstørrelse unitSize
10783877 2.1 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
10330885 3 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
11502851 4 mm 10 mm 3 μm Pakke med 4
10095884 2.1 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
10390925 3 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
10126634 4 mm 10 mm 5 μm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10783877 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77503012101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte forbindelse og stand alone holdere Thermo Scientific polær endeafsluttet C18 fase
  • Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
  • Retention af polære forbindelser
  • Kompatibel med 100% vandige mobile faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 12%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 3 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m2 /g
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1