Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 beskyttelsespatroner
Artikelnummer. 10390925 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10390925
Brand: Thermo Scientific™ 77505013001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
  • Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte forbindelse og stand alone holdere Thermo Scientific polær endeafsluttet C18 fase
  • Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
  • Retention af polære forbindelser
  • Kompatibel med 100% vandige mobile faser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulstofbelastning 12%
pH 2 til 8
Partikelstørrelse 5 μm
Længde (metrisk) 10 mm
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m2 /g
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med (udstyr) Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder
Endcapped Ja
USP type L1