Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 beskyttelsespatroner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Længde (metrisk):
10 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beschreibung
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Designet på 10 mm giver maksimal beskyttelse med minimal stigning i fastholdelse
- Passe Thermo Scientific UNIGUARD™ direkte forbindelse og stand alone holdere Thermo Scientific polær endeafsluttet C18 fase
- Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
- Retention af polære forbindelser
- Kompatibel med 100% vandige mobile faser
Spezifikation
Spezifikation
| Kulstofbelastning | 12% |
| pH | 2 til 8 |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m2 /g |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med (udstyr) | Uniguard Direkte tilslutning og Stand Alone Holder |
| Endcapped | Ja |
| USP type | L1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur