Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5 μm HPLC-søjle
Artikelnummer. 10362815 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10362815
Brand: Thermo Scientific™ 77505034030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Arbejd ved lave strømningshastigheder, der kræves for større ioniseringseffektivitet
  • Partikelstørrelse: 5 μm
  • Polar endekappet C18 fase
  • Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
  • Retention af polære forbindelser
  • Kompatibel med 100% vandig mobil fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 30 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase