Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 5 μm HPLC-søjle
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 mm
125 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Partikelstørrelse: 5 μm
- Polar endekappet C18 fase
- Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
- Retention af polære forbindelser
- Kompatibel med 100% vandig mobil fase
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Vis mere |