Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5 μm C18 HPLC-søjler, 5?m partikelstørrelse
Artikelnummer. 10535215 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10535215 250 mm 4 mm Hver
10241095 50 mm 2.1 mm Hver
10744936 50 mm 3 mm Hver
10568785 50 mm 4.6 mm Hver
10221435 100 mm 2.1 mm Hver
10638635 100 mm 3 mm Hver
10231435 100 mm 4.6 mm Hver
10519955 150 mm 2.1 mm Hver
10775336 150 mm 3 mm Hver
10251435 150 mm 4 mm Hver
10723074 150 mm 4.6 mm Hver
10008094 250 mm 2.1 mm Hver
10013193 250 mm 4.6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10535215 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 77505254030
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Thermo ScientificTM AquasilTM μ5 m C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Polar endekappet C18 fase
  • Alternativ selektivitet sammenlignet med konventionelle C18 faser
  • Kompatibel med 100% vandige mobile faser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring til kundeservice for flere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 250 mm
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase