Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ 5 μm C18 HPLC-søjler, 5?m partikelstørrelse
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo ScientificTM AquasilTM μ5 m C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Polar endcapped C18 phase
- Alternative selectivity compared to conventional C18 phases
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porestørrelse | 100 Å |
| Overfladeareal | 310 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |