Beskrivelse
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Polar endekappet C18 fase
- Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
- Kompatibel med 100% vandige mobile faser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Vis mere |