Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10438204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10438204
Brand: Thermo Scientific™ 77503154030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
  • Polar endekappet C18 fase
  • Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
  • Kompatibel med 100% vandige mobile faser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 310 m² /g
USP type L1
Stationær fase C18
Emballagemateriale Silica
Kulstofbelastning 12%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase