Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquasil™ 3 μm C18 HPLC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC-søjler fås i begrænsede dimensioner. Kontakt venligst kundeservice for flere detaljer.
- Polar endekappet C18 fase
- Alternativ selektivt sammenlignet med konventionelle C18 faser
- Kompatibel med 100% vandige mobile faser
Bestillingsoplysninger:
Andre søjledimensioner er også tilgængelige. Ring venligst til din kundeservicerepræsentant for mere information.
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 3 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 310 m² /g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Show More |