Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Dispenser til rullet håndklæde
Artikelnummer. 15320367
Skift visning
Montering:
Vægmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
15320367 Vægmontering Hver
1 options
Artikelnummer. 15320367 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 6959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 DKK
    475.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 1854.27 DKK
    79% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Essentiel foldet håndklæde dispenser til enhver virksomhed. Aquarius™ Dispenser til rullede håndklæder er kompatible med en række toiletprodukter, fremmer hygiejnen og hjælper med at kontrollere omkostningerne gennem kontrolleret dispensering.
  • Designet til hygiejne, forbedret vaskerumseffektivitet og for at give en god brugeroplevelse
  • Ideel til: dispensering af enkelte ark Kleenex™ og Scott™ Rullet håndklæde, uden behov for at røre ved dispenseren
  • Anvendes i miljøer med stor trafik, såsom toiletter og arbejdsområder, på kontorer, fødevareforarbejdningsmiljøer og offentlige steder, såsom lufthavne og sportsstadioner
  • Hjælper med at reducere forurening og spredning af bakterier
  • Holder omkostningerne nede i områder med tungt brug med nem vedligeholdelse og minimale servicekrav
  • Hvid dispenser med trykknap eller nøglelås og stub-roll facilitet til at holde ruller op til 354 m længde
  • Buet design med en let at rengøre finish og ingen snavs eller støvfælder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndklæde dispenser
Farve Hvid
Dybde (engelsk) 9,5 tommer
Dybde (metrisk) 24.1 cm
Dimensioner (L x B) 43.8 x 25.2 cm
Længde (engelsk) 17,2''
Længde (metrisk) 43.8 cm
Bredde (engelsk) 13,3 tommer
Bredde (metrisk) 33.8 cm
Højde (engelsk) 9,9 tommer.
Højde (metrisk) 25.2 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning