Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Hvid håndrens dispenserkassette
Artikelnummer. 15236500
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15236500 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15236500 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 6948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    99.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.16 DKK
    65% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Aquarius™ White Hand Cleanser Dispenser Cassette er ideel til dispensering af flydende eller skumsæbe for maksimal alsidighed og omkostningseffektivitet.
  • Ideel til dispensering af flydende eller skumsæbe for maksimal alsidighed og omkostningseffektivitet
  • Høj kapacitet og nem genopfyldning
  • Holder omkostningerne nede i områder med stor brug med problemfri vedligeholdelse
  • Nem at vedligeholde og holde ren uden snavs eller støvfælder
  • Hvid, højglans dispenser med et slankt og moderne design
  • Enkel at låse op og genopfylde, med et vindue til at måle genopfyldningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Håndrens dispenser
Farve Hvid
Dybde (engelsk) 4,5 tommer.
Dybde (metrisk) 11.4 cm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.7 cm
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Bredde (metrisk) 11.6 cm
Højde (engelsk) 9,3''
Højde (metrisk) 23.5 cm
Holder Håndsæbe
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af enten flydende sæbe eller skum for maksimal alsidighed og omkostningseffektivitet.
Mængde 1 stk.