Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Foldet håndklæde dispenser
Description
- Slankt og moderne design gør det til det perfekte produkt til ethvert badeværelsesmiljø
- Hvid, højglans, let at rengøre finish og ingen snavs eller støvfælder
- Nem at rengøre med kun én klud eller visker
- Unik, patenteret anordning til forebyggelse af overfyldning gør genopfyldning let og forhindrer fastklemning og spild
- Giver badeværelset stilfuldt og professionelt præg
- Fremmer hygiejnen, forbedrer komfort og pleje og hjælper med at kontrollere omkostningerne
Specifications
Specifications
| Produkttype | Håndklæde dispenser |
| Farve | Hvid |
| Dybde (engelsk) | 5,6 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 14.2 cm |
| Dimensioner (L x B) | 15.9 x 31.1 cm |
| Længde (engelsk) | 6,2 tommer. |
| Længde (metrisk) | 15.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 11,3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 28.7 cm |
| Højde (engelsk) | 12,2 tommer |
| Show More |