Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Aquarius™ Centerfeed Dispenser
Artikelnummer. 15311527
Skift visning
Montering:
Vægmontering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
15311527 Vægmontering Hver
1 options
Artikelnummer. 15311527 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 DKK
    273.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.33 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Essentiel foldet håndklæde dispenser til enhver virksomhed. Aquarius™ Centrefeed Dispenser er kompatibel med en række vaskerumsprodukter, fremmer hygiejnen og hjælper med at kontrollere omkostningerne gennem kontrolleret dispensering.
  • Forbedre hygiejnen, kontroller brugen og hjælp til at reducere omkostningerne
  • Ideel til: hurtig og nem dispensering WypAll™ rullede vinduesviskere uden behov for at røre ved dispenseren, hvilket hjælper med at opretholde hygiejnestandarder
  • Låsbar (trykknap eller nøgle) hurtigfyldningsdispenser, der har en glat hvid, vandafvisende finish (som overholder fødevaresikkerhedsstandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Centerfeed Wiper Dispenser
Farve Hvid
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22.4 cm
Bredde (engelsk) 10,9 tommer
Bredde (metrisk) 27.6 cm
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 33 cm
Holder Servietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg med frontåbning