Få mere at vide
Chemsplash AquaRepel ikke-giftig, vandafvisende overtræksdragt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105910
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058211
Brand: Chemsplash 2619.300.005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aqua Repel Coverall er lavet af 40 gsm polypropylen belagt stof. Er vandafvisende og giver beskyttelse mod ufarligt begrænset væskesprøjt.
Chemsplash Aqua Repel overtræksdragt
  • 40 GSM polypropylen belagt stof
  • Ikke giftigt, vandtæt stof
  • Hætte med elastisk bånd
  • Elastiske manchetter og ankler
  • Halvt elastisk talje
  • Lynlås foran med klæbende lynlåsklap
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Aqua Repel Coverall er lavet af 40 GSM polypropylenbelagt stof. Dette er en Cat 1-dragt, som er let og vandafvisende, hvilket giver beskyttelse mod ufarligt begrænset væskesprøjt.
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væske
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen