Få mere at vide
Chemsplash AquaRepel ikke-giftig, vandafvisende overtræksdragt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058211
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058211 Medium
30058200 Større
30058284 X-Large
30058309 2X-stor
30058157 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058211 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2619.300.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1007.35 DKK / Pakke med 50
    Spare 112.65 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Aqua Repel Coverall er lavet af 40 gsm polypropylen belagt stof. Er vandafvisende og giver beskyttelse mod ufarligt begrænset væskesprøjt.
Chemsplash Aqua Repel overtræksdragt
  • 40 GSM polypropylen belagt stof
  • Ikke giftigt, vandtæt stof
  • Hætte med elastisk bånd
  • Elastiske manchetter og ankler
  • Halvt elastisk talje
  • Lynlås foran med klæbende lynlåsklap
  • PFAS fri
Beskrivelse: Den Chemsplash Aqua Repel Coverall er lavet af 40 GSM polypropylenbelagt stof. Dette er en Cat 1-dragt, som er let og vandafvisende, hvilket giver beskyttelse mod ufarligt begrænset væskesprøjt.
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Væske
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen