Få mere at vide
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Artikelnummer. p-8010843 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
250 ml
4 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
Codice prodotto. 11466960
Marca: MP Biomedicals™ 11AQUAPH01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Vandmættet phenol til DNA/RNA-ekstraktion
Phenol bruges som reagens i kemisk analyse. Det bruges til fremstilling af farveløse eller lysfarvede kunstharpikser, mange medicinske og industrielle organiske forbindelser og farvestoffer. Det er almindeligt anvendt til vævskonservering og DNA/RNA-ekstraktion med chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Indhold og opbevaring Opbevar kl+ 4 °C. Opbevares under nitrogen. Beskyt mod lys.
Formulering Vandmættet phenol
pH 4,5 - 5 (Lit.)
Forskningskategori Molekylær biologi
Mængde 250 ml
Form Løsning
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AquaPhenol
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consigli di prudenza
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, ultra pure
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato