Få mere at vide
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Artikelnummer. 11476960 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
250 mL
4 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476960
Brand: MP Biomedicals™ 11AQUAPH02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vandmættet phenol til DNA/RNA-ekstraktion
Phenol is used as a reagent in chemical analysis. It is used in the manufacture of colorless or light-colored artificial resins, many medical and industrial organic compounds and dyes. It is commonly used in tissue preservation and DNA/RNA extraction with chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at +4°C. Store under nitrogen. Protect from light.
Formulering Water saturated Phenol
pH 4.5 - 5 (Lit.)
Forskningskategori Molecular Biology
Mængde 4 x 250 mL
Form Solution
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.