Få mere at vide
MP Biomedicals™ AquaPhenol™
Artikelnummer. 11466960 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
250 ml
4 x 250 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11466960
Brand: MP Biomedicals™ 11AQUAPH01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vandmættet phenol til DNA/RNA-ekstraktion
Phenol bruges som reagens i kemisk analyse. Det bruges til fremstilling af farveløse eller lysfarvede kunstharpikser, mange medicinske og industrielle organiske forbindelser og farvestoffer. Det er almindeligt anvendt til vævskonservering og DNA/RNA-ekstraktion med chloroform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl+ 4 °C. Opbevares under nitrogen. Beskyt mod lys.
Formulering Vandmættet phenol
pH 4,5 - 5 (Lit.)
Forskningskategori Molekylær biologi
Mængde 250 ml
Form Løsning
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AquaPhenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Phenol, ultra pure
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.