Få mere at vide
Beskrivning
De Thermo Scientific™ Aquanex™ er designet til virkelig at hjælpe med at gøre livet lettere i laboratoriet med en intuitiv berøringsskærmgrænseflade, let tilgængelige forbrugsvarer og smarte dispenseringsfunktioner. Den brugervenlige grænseflade henvender sig til brugere, der har brug for sikker adgang og problemfri logning af hændelser, systemovervågning og rapportering. Et nyt innovativt patrondesign giver lav TOC, længere levetid for patronen og et design, der er nemt at skifte.
Nem adgang til forbrugsvarer
- De Aquanex brugergrænsefladen giver trin-for-trin instruktioner om, hvordan du får adgang til og ændrer forbrugsstoffer
- UV-lampe, RO-samling og ultrafilter forbrugsstoffer er let tilgængelige ved at fjerne det magnetiske frontpanel
- Der kræves ingen skruer eller kompliceret værktøj for at skifte forbrugsstoffer
Automatisk registrering og hændelseslogning
- Aquanex systemet registrerer og logger automatisk, når DI-patronerne udskiftes
- Systemet giver dig besked, når forbrugsstoffer er ved at være udtjent og skal udskiftes
- Installations- og udskiftningsdatoer for forbrugsvarer kan nemt ses i vedligeholdelsesmenuen
Forenklet DI-patroninstallation
- Ingen vandspild eller rod under installation eller fjernelse af patronen
- Skub DI-patronen ud ved blot at trykke på en knap på siden af systemet
- Styreskinner, indbyggede sensorer og et quick-connect system giver mulighed for problemfri installation af DI patroner
Specifikationer
Specifikationer
| Fødevandskilde | Tryk på |
| Til brug med (udstyr) | Aquanex Vandrensningssystem |
| Inkluderer | A og B erstatningspatroner |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.