Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aquanex™ 30L tanksamling
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
30 l
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly giver dig mulighed for sikkert at opbevare renset vand fra din Aquanex™ Vandrensningssystem.
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly giver dig mulighed for sikkert at opbevare renset vand fra din Aquanex™ Vandrensningssystem.
De Thermo Scientific™ Aquanex™ Tank Assembly giver dig mulighed for sikkert at opbevare renset vand fra din Aquanex™ Vandrensningssystem.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 l |
| Type | Opbevaringstank |
| Dimensioner (L x B x H) | 23,9 x 15,3 x 15,1 tommer. (60,6 x 38,8 x 38,4 cm) |
| Vægt (metrisk) | 82,6 lb. / 37,5 kg (fuld kapacitet) |