Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 5, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Titrant 5 |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| Kogepunkt | 64°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2,5 l |
| Molekylær formel | CH4O |
| MDL nummer | MFCD00004595 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| InChI nøgle | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |