Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Vand Standard 10mg, til Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
- Standard indeholder 10 mg H 2 O/ml
- Anvendes til titerbestemmelse af volumetrisk Karl Fischer reagenser
- Leveres som 10 x 8mL og pakket i glasampuller for at beskytte mod fugt
- Ampullen bør kun åbnes umiddelbart før brug for at forhindre absorption af fugt fra atmosfæren
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Standard 10.1 |
| Navn note | Karl Fischer Reagens |
| Fysisk form | Væske |
| CAS | 71-36-3 |
| Mængde | 10 x 8 mL |
| Molekylær formel | C4H10O |
| MDL nummer | 240423 |
| Emballage | Ampulle |
| InChI nøgle | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCCCO |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Water Standard 10 mg/g
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Propylene carbonate,Xylenes (o-, m-, p-isomers), n-Butyl alcohol