Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Vand Standard 1,0mg, til Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
- Standard indeholder 1mg H 2 O/ml (1000 ppm)
- Anvendes til titerbestemmelse af coulometrisk eller volumetrisk Karl Fischer reagenser
- Leveres som 10 x 4mL og pakket i glasampuller for at beskytte mod fugt
- Ampullen bør kun åbnes umiddelbart før brug for at forhindre absorption af fugt fra atmosfæren
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Standard 1.1 |
| Navn note | Karl Fischer Reagens |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 100-66-3, 105-13-5, 7732-18-5 |
| pH | 7 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 x 4 mL |
| MDL nummer | 240423 |
| Emballage | Ampulle |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Aqualine Water Standard 1 mg/g
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Anisole, 4-Methoxybenzyl alcohol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?