Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Opløsningsmiddel CM, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
- Opløsningsmiddel til prøver med højt kulbrinteindhold
- Anvendes i forbindelse med Aqualine ™titrant til to-komponent volumetrisk Karl Fischer analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Solvent CM |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Solvent CM 4
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.