Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Opløsningsmiddel CM, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
- Opløsningsmiddel til prøver med højt kulbrinteindhold
- Anvendes i forbindelse med Aqualine™ titrant for to-komponent volumetrisk Karl Fischer analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Solvent CM |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2,5 l |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |