Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Natriumtartrat-2H2O, til Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10261552 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10261552 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10261552 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/2770/48
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.10 DKK
    633.59 DKK / 100g
    Spare 225.51 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Solid standard
  • Primær fast vand standard for Karl Fischer volumetrisk analyse
  • Indeholder 15,66%± 0,05% vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Navn note Karl Fischer Reagens
Farve Hvid
pH 7 til 9
Fysisk form Pulver/Fast
CAS 6106-24-7
Mængde 100 g
Identifikation Beståelsesprøve
Molekylær formel C4H8Na2O8
MDL nummer MFCD00150035
Emballage Plastikpulverglas
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre;natrium;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formel vægt 230,08g/mol