Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt CG, for Karl Fischer Titrering ved Coulometri, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Beskrivelse
25 ml, hætteglas
- Katolytopløsning til brug i konventionelle celler med membran
- Reagens påkrævet for at fuldføre den elektrokemiske reaktion i katoderummet til coulometrisk analyse
- Indeholder methanol som opløsningsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Electrolyte CG |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| Kogepunkt | 64°C |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7446-09-5, 108-75-8, 7553-56-2 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 ml |
| MDL nummer | 3097388 |
| Emballage | Hætteglas |