Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt A, for Karl Fischer Titrering ved Coulometri, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
- Anolytopløsning til brug i konventionelle celler med membran
- Elektrolytkilde påkrævet til anodisk oxidation til coulometrisk analyse
- Indeholder methanol og chloroform som opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Electrolyte A |
| Navn note | Karl Fischer Reagent |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 108-75-8, 7446-09-5, 67-66-3, 111-42-2 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| FN nummer | 1992 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Electrolyte A
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Chloroform, 2,4, 6-Collidine, Sulfur dioxide, Iodine,