Få mere at vide
Aqualine™ Fuldfør 2, Fisher Chemical™
Product Code. 10754761 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 l
2,5 l
Emballage:
Ravglasflaske
Farve:
Brun
Farveløs
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Farve Unit Size
10754761 2,5 l Ravglasflaske Farveløs 2.5 L
10744761 1 l Ravglasflaske Brun 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10754761 Supplier Fisher Chemical Supplier No. K/1950/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Add to basket
Enkeltkomponent reagens; Pyridin fri
  • 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
  • Vandækvivalent: 2,0 mg H 2 O/ml
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Udfør titerbestemmelse før brug
  • Pyridin fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Complete 2
Navn note Karl Fischer Reagens
Farve Farveløs
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Fysisk form Væske
Mængde 2,5 l
Molekylær formel Solution
MDL nummer 81734
Emballage Ravglasflaske
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aqualine|TS Complete 2
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.