Få mere at vide
Aqualine™ Fuldfør 2, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10744761 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
2,5 l
Emballage:
Ravglasflaske
Farve:
Brun
Farveløs
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Farve Pakningsstørrelse
10744761 1 l Ravglasflaske Brun 1 L
10754761 2,5 l Ravglasflaske Farveløs 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10744761 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/1950/15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Enkeltkomponent reagens; Pyridin fri
  • 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
  • Vandækvivalent: 2,0 mg H 2 O/ml
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Udfør titerbestemmelse før brug
  • Pyridin fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Brun
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
MDL nummer 81734
Emballage Ravglasflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aqualine Complete 2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether