Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Komplet 1, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-305661 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 l
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10538810
Brand: Fisher Chemical K/1900/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Enkeltkomponent reagens; Pyridin fri
  • 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
  • Vandækvivalent: 1,0 mg H 2 O/ml
  • Ubegrænset vandkapacitet
  • Udfør titerbestemmelse før brug
  • Pyridin fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aqualine™ Complete 1
Navn note Karl Fischer Reagent
Farve Farveløs
CAS 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Molekylær formel Solution
MDL nummer 81734
Emballage Ravfarvet glasflaske