Få mere at vide
Karl Fischer Aqualine™ Komplet 1, for Karl Fischer Titrering efter volumetri, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
- 1-komponent volumetrisk reagens til analyse af højt vandindhold
- Vandækvivalent: 1,0 mg H 2 O/ml
- Ubegrænset vandkapacitet
- Udfør titerbestemmelse før brug
- Pyridin fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aqualine™ Complete 1 |
| Navn note | Karl Fischer Reagens |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7446-09-5, 288-32-4, 111-90-0, 7553-56-2 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |
| Molekylær formel | Solution |
| MDL nummer | 81734 |
| Emballage | Ravglasflaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aqualine Complete 1
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine, 1-Imidazole