Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Aquadur™ Teststrimler
Artikelnummer. p-8013717 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Gradueringer:
<3> 4> 7> 14< 21 °d
<3> 5> 10> 15< 20> 25 °d
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10632381
Brand: Macherey-Nagel™ 91201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestem vandets hårdhed hurtigt, nemt og pålideligt. De Aquadur™ teststrimler giver en praktisk dyppe- og aflæsningsprocedure, og en tydelig farveændring fra grøn til rød sikrer pålidelige resultater inden for få sekunder.
  • Hurtigog nem bestemmelse af vandhårdhed.
  • Den praktiske dyppe- og aflæsningsprocedure og de klare farveskift fra grøn til rød sikrer pålidelige resultater inden for få sekunder.
  • Vandhårdhedsteststrimler kommer i en lang række forskellige gradueringer og emballagemuligheder til dine individuelle behov.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, 93/42 / EEC
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af vandets hårdhed
Gradueringer <3> 5> 10> 15< 20> 25 °d
Mængde 100 pakke
Test tid 20 sek.
Type Aquadur Teststrimler