Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Aquadur™ Teststrimler
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Gradueringer:
<3> 4> 7> 14< 21 °d
<3> 5> 10> 15< 20> 25 °d
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Hurtigog nem bestemmelse af vandhårdhed.
- Den praktiske dyppe- og aflæsningsprocedure og de klare farveskift fra grøn til rød sikrer pålidelige resultater inden for få sekunder.
- Vandhårdhedsteststrimler kommer i en lang række forskellige gradueringer og emballagemuligheder til dine individuelle behov.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, 93/42 / EEC |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af vandets hårdhed |
| Gradueringer | <3> 4> 7> 14< 21 °d |
| Mængde | 100 pakke |
| Test tid | 20 sek. |
| Type | Aquadur Teststrimler |