Få mere at vide
Notrax Aqua Trap™ Robust barrieremåtte med hævede kupler
Artikelnummer. 17771948
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
180 x 120 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17771948 90 x 60 cm
17711958 150 x 90 cm
17751958 180 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17771948 Leverandør Notrax Leverandørnr. 150S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.25 DKK
    276.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.61 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter Aqua Dam en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter og er behandlet med en antimikrobiel tæppebehandling for at stoppe bakterier og bakterier ved indgangen.
  • Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter ''Aqua Dam'' en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et bobledesign på en uforgængelig gummibase for at modstå den tungeste gangtrafik
  • Uovertruffen evne til at skrabe snavs fra sko og samtidig bevare sit flotte udseende i længst tid
  • Unikt skridsikkert gribemønster på bagsiden
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyester
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm