Få mere at vide
Notrax Aqua Trap™ Robust barrieremåtte med hævede kupler
Artikelnummer. 17761948
Skift visning
Længde (engelsk):
35 tommer
59 tommer.
71 tommer.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17761948 35 tommer
17701958 59 tommer.
17741958 71 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17761948 Leverandør Notrax Leverandørnr. 150S0023CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.25 DKK
    276.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.61 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter Aqua Dam en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter og er behandlet med en antimikrobiel tæppebehandling for at stoppe bakterier og bakterier ved indgangen.
  • Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter ''Aqua Dam'' en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et bobledesign på en uforgængelig gummibase for at modstå den tungeste gangtrafik
  • Uovertruffen evne til at skrabe snavs fra sko og samtidig bevare sit flotte udseende i længst tid
  • Unikt skridsikkert gribemønster på bagsiden
Tekniske data
Farve Trækul
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale Polyester
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm