Få mere at vide
Notrax Aqua Trap™ Robust barrieremåtte med hævede kupler
Længde (engelsk):
35 tommer
59 tommer.
71 tommer.
Descripción
- Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter ''Aqua Dam'' en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr.
- Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et bobledesign på en uforgængelig gummibase for at modstå den tungeste gangtrafik
- Uovertruffen evne til at skrabe snavs fra sko og samtidig bevare sit flotte udseende i længst tid
- Unikt skridsikkert gribemønster på bagsiden
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Trækul |
| Længde (engelsk) | 71 tommer. |
| Længde (metrisk) | 180 cm |
| Materiale | Polyester |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 120 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido