Få mere at vide
Notrax Aqua Trap™ Robust barrieremåtte med hævede kupler
Artikelnummer. 17701958
Længde (engelsk):
35 tommer
59 tommer.
71 tommer.
Artikelnummer. 17701958
Brand: Notrax 150S0035CH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter Aqua Dam en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter og er behandlet med en antimikrobiel tæppebehandling for at stoppe bakterier og bakterier ved indgangen.
  • Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter ''Aqua Dam'' en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et bobledesign på en uforgængelig gummibase for at modstå den tungeste gangtrafik
  • Uovertruffen evne til at skrabe snavs fra sko og samtidig bevare sit flotte udseende i længst tid
  • Unikt skridsikkert gribemønster på bagsiden
Tekniske data
Farve Trækul
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Polyester
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 90 cm