Få mere at vide
Notrax Aqua Trap™ Robust barrieremåtte med hævede kupler
Artikelnummer. 17791948
Skift visning
Længde (engelsk):
35 tommer
59 tommer.
71 tommer.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17791948 59 tommer.
17751948 35 tommer
17731958 71 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17791948 Leverandør Notrax Leverandørnr. 150S0035BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.90 DKK
    818.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 124.72 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter Aqua Dam en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter og er behandlet med en antimikrobiel tæppebehandling for at stoppe bakterier og bakterier ved indgangen.
  • Tro mod sit navn danner denne patenterede perimeter ''Aqua Dam'' en bakke, der kan rumme op til 6 liter vand pr.
  • Tekstiloverfladen er højtryksstøbt til et bobledesign på en uforgængelig gummibase for at modstå den tungeste gangtrafik
  • Uovertruffen evne til at skrabe snavs fra sko og samtidig bevare sit flotte udseende i længst tid
  • Unikt skridsikkert gribemønster på bagsiden
Tekniske data
Farve Brun
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Polyester
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 90 cm