Få mere at vide
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, serie 45
Artikelnummer. 17118630
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
150 x 91.4 cm
180 x 120 cm
Farve:
Blå
Brun
Sort
Mængde:
1 stk.
6 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 17118630
Brand: 3M™ Nomad™ 7000062950
En højtydende indgangsmåtte til applikationer med lav trafik. De sande omkostninger ved indgangsmåtter er ikke de faktiske omkostninger ved produktet, men snarere hvad det kan spare i årlige rengørings- og vedligeholdelsesomkostninger i løbet af dets levetid.
  • Stopper 80 % af snavs og fugt ved døren
  • Til applikationer med lav trafik (op til 500 krydsninger pr. dag)
  • Dual-fiber tuft fælder& absorberer snavs og fugt mere effektivt end konventionelle måtter
  • Bagsidet med skridsikker PVC
  • Kan nemt limes og kantes
  • Fås i sort, brun og blå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 60 cm
Til brug med (applikation) Low traffic areas
Model- Nomad™ Aqua, Series 45
Mængde 1 stk.
Modstand Slip-resistant
Tykkelse (metrisk) 5.6 mm
Farve Blå
Længde (metrisk) 90 cm
Materiale PVC (Backing)
Bredde (metrisk) 60 cm